Learn More
Anhydride 3-fluorophtalique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11464993 5 g 5g
11474993 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464993 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12275.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 652-39-1 | C8H3FO3 | 166.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 652-39-1
Formule moléculaire C8H3FO3
Poids moléculaire (g/mol) 166.11
Numéro MDL MFCD00039696
Clé InChI WWJAZKZLSDRAIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluorophthalic anhydride, 4-fluoroisobenzofuran-1,3-dione, 3-fluorophthalicanhydride, 4-fluoro-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 4-fluoro, 5-fluoro-isobenzofurandione, 4-fluoro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-fluor-2-benzofuran-1,3-dion, pubchem1949, fluorophthalic anhydride
CID PubChem 69551
Nom IUPAC 4-fluoro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES FC1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 3-Fluorophthalic anhydride
Point de fusion 158°C to 163°C
Quantité 5 g
Beilstein 1283580
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 166.11
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.