Learn More
3-Fluoropicolinonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Fluoropicolinonitrile |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H3FN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H |
| Poids de la formule | 122.028 |