Learn More
3-Fluoropicolinonitrile, TRC
Code produit 30406324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30406324 5 g
30404659 25 g
30401965 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30406324 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF6212205G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97509-75-6
Formule moléculaire C6H3FN2
Poids moléculaire (g/mol) 122.1
SMILES Fc1cccnc1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoropicolinonitrile
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H3FN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H
Poids de la formule 122.028