Learn More
Hydrochlorure 3-fluoropiperidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11319735 250 mg -
11309735 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319735 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19776.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 737000-77-0 | C5H11ClFN | 139.598 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 737000-77-0
Formule moléculaire C5H11ClFN
Poids moléculaire (g/mol) 139.598
Numéro MDL MFCD03452799
Clé InChI RDJUBLSLAULIAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoropiperidine hydrochloride, 3-fluoropiperidine hcl, piperidine, 3-fluoro-, hydrochloride, pubchem24370, acmc-20an39, 3-fluoropiperidinehydrochloride, 3-fluoro-piperidine hydrochloride, 3-fluoranylpiperidine hydrochloride, 3-fluoro-piperidine, hydrochloride
CID PubChem 2759156
Nom IUPAC 3-fluoropiperidine ; hydrochloride
SMILES C1CC(CNC1)F.Cl
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 3-Fluoropiperidine hydrochloride
Point de fusion ∼227°C
Quantité 250 mg
Beilstein 6145604
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 139.6
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.