Learn More
3-fluoropyridine-2-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478488
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15478488 1 g 1g
15498488 250 mg 250mg
15488488 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15478488 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61902.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 31224-43-8 | C6H4FNO | 125.102 g/mol
3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde is used to prepare taxoids derived from 9β-dihydrobaccatin-9,10-acetals with anti-tumor activities. It is also an intermediate used to synthesize S-3578 derivatives with potent activities against both methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Pseudomonas aeruginosa.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-fluoropyridine-2-carboxaldéhyde est utilisé pour préparer des taxoïdes dérivés des 9β-dihydrobaccatine-9,10-acétales avec des activités anti-tumorales. Il s’agit également d’un intermédiaire utilisé pour synthétiser des dérivés S-3578 avec des activités puissantes contre le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) et le Pseudomonas aeruginosa.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31224-43-8
Formule moléculaire C6H4FNO
Poids moléculaire (g/mol) 125.102
Numéro MDL MFCD07781234
Clé InChI OZIMPUNGBUYCSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-2-formylpyridine, 3-fluoropicolinaldehyde, 3-fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 3-fluoro-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoro, 2-formyl-3-fluoropyridine, pubchem5142, acmc-209hkw, 3-fluoro-2-formyl-pyridine
CID PubChem 11344017
Nom IUPAC 3-fluoropyridine-2-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C=O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 125.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Fluoropyridine-2-carbaldehyde