Learn More
3-fluoropyridine-2-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488488 5 g 5g
15498488 250 mg 250mg
15478488 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15488488 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61902.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 31224-43-8 | C6H4FNO | 125.102 g/mol
3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde is used to prepare taxoids derived from 9β-dihydrobaccatin-9,10-acetals with anti-tumor activities. It is also an intermediate used to synthesize S-3578 derivatives with potent activities against both methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and Pseudomonas aeruginosa.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-fluoropyridine-2-carboxaldéhyde est utilisé pour préparer des taxoïdes dérivés des 9β-dihydrobaccatine-9,10-acétales avec des activités anti-tumorales. Il s’agit également d’un intermédiaire utilisé pour synthétiser des dérivés S-3578 avec des activités puissantes contre le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) et le Pseudomonas aeruginosa.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31224-43-8
Formule moléculaire C6H4FNO
Poids moléculaire (g/mol) 125.102
Numéro MDL MFCD07781234
Clé InChI OZIMPUNGBUYCSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-2-formylpyridine, 3-fluoropicolinaldehyde, 3-fluoro-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoropyridine-2-carboxaldehyde, 3-fluoro-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 3-fluoro, 2-formyl-3-fluoropyridine, pubchem5142, acmc-209hkw, 3-fluoro-2-formyl-pyridine
CID PubChem 11344017
Nom IUPAC 3-fluoropyridine-2-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C=O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoropyridine-2-carboxaldehyde
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 125.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide