Learn More
3-acide fluoropyridine-4-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15459877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15459877 250 mg 250mg
15449877 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15459877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53109.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 458532-97-3 | C5H5BFNO2 | 140.908 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 458532-97-3
Formule moléculaire C5H5BFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 140.908
Numéro MDL MFCD03788558
Clé InChI QUHSESYLMZVXCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoropyridine-4-boronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl boronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl-4-boronic acid, 3-fluoro-4-pyridyl boronic acid, boronic acid, 3-fluoro-4-pyridinyl, 3-fluoro-4-pyridylboronic acid, 3-fluoropyridin-4-yl boranediol, 3-fluoro-4-pyridineboronic acid, 3-fluoropyridine-4-boronicacid
CID PubChem 2779353
Nom IUPAC acide (3-fluoropyridine-4-yl)boronique
SMILES B(C1=C(C=NC=C1)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoropyridine-4-boronic acid
Point de fusion 237°C to 239°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 140.91
Pourcentage de pureté 98%