Learn More
Ester pinacolique d’acide boronique de 3-Fluoropyridine-4-, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11494470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494470 250 mg 250mg
11404480 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494470 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50069.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 458532-88-2
Formule moléculaire C11H15BFNO2
Poids moléculaire (g/mol) 223.054
Numéro MDL MFCD06798251
Clé InChI MLFGHAHGSVFKMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-fluoropyridine-4-boronicacidpinacolester, 3-fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, pubchem17606, 3-fluoropyridinyl-4-boronic acid pinacolate, 3-fluorpyridine-4-boronic acid pinacol ester, 3-fluoropyridine-4-boronic acid, pinacol ester
CID PubChem 24208790
Nom IUPAC 3-fluoro-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=NC=C2)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 125°C to 127°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 223.06
Pourcentage de pureté 97%