Learn More
3-4acide fluoropyridine--carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344456
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11344456 5 g 5g
11354456 250 mg 250mg
11334456 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11344456 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20042.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 393-53-3 | C6H4FNO2 | 141.101 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 393-53-3
Formule moléculaire C6H4FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 141.101
Numéro MDL MFCD03789251
Clé InChI POLXLLIQWDBJMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoroisonicotinic acid, 3-fluoro-4-pyridinecarboxylic acid, 3-fluoro isonicotinic acid, 3-fluoro-isonicotinic acid, 3-fluoro-4-carboxypyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-fluoro, 3-fluoropyridine-4-carboxylicacid, pubchem3549, 3-fluoroisonicotinic acid?
CID PubChem 345361
Nom IUPAC acide 3-fluoropyridine-4-carboxylique
SMILES C1=CN=CC(=C1C(=O)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
Point de fusion 251°C to 254°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 383678
Poids de la formule 141.1
Pourcentage de pureté 97%