Learn More
3-Fluoropyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419203 5 g 5g
11409203 1 g 1g
11429203 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11419203 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11693.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 372-47-4 | C5H4FN | 97.092 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 372-47-4
Formule moléculaire C5H4FN
Poids moléculaire (g/mol) 97.092
Numéro MDL MFCD00006374
Clé InChI CELKOWQJPVJKIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 3-fluoro, 3-fluorpyridin, ccris 1717, 3-fluropyridine, 3-fluoro-pyridine, 3-fluoro-pyridinium, pubchem1095, acmc-1coty, 3-fluoropyridine, ksc173o1l
CID PubChem 67794
Nom IUPAC 3-fluoropyridine
SMILES C1=CC(=CN=C1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoropyridine
Point d’ébullition 106°C to 108°C
Point d’éclair 13°C (55°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 105702
Poids de la formule 97.09
Pourcentage de pureté 98%