Learn More
3-fluorosalicylaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11334246
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11334246 1 g 1g
11354246 250 mg 250mg
11344246 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11334246 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19324.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 394-50-3 | C7H5FO2 | 140.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 394-50-3
Formule moléculaire C7H5FO2
Poids moléculaire (g/mol) 140.11
Numéro MDL MFCD00003319
Clé InChI NWDHTEIVMDYWQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluorosalicylaldehyde, 3-fluoro-2-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro-2-hydroxy, zlchem 257, pubchem4215, 3-fluor-salicylaldehyd, acmc-209j5k, ksc497m8b, 2-hydroxy-3-fluoro-benzaldehyde
CID PubChem 587788
Nom IUPAC 3-fluoro-2-hydroxybenzaldéhyde
SMILES OC1=C(C=O)C=CC=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorosalicylaldehyde
Point de fusion 67°C to 71°C
Quantité 1 g
Beilstein 1932806
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 140.12
Pourcentage de pureté 98%