Learn More
3-Fluorothiophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496326 25 g 25g
11476326 1 g 1g
11486326 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496326 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23114.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2557-77-9 | C6H5FS | 128.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2557-77-9
Formule moléculaire C6H5FS
Poids moléculaire (g/mol) 128.16
Numéro MDL MFCD00040227
Clé InChI ZDEUGINAVLMAET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluorothiophenol, m-fluorothiophenol, m-fluorobenzenethiol, 3-fluoro thiophenol, benzenethiol, 3-fluoro, 3-fluorobenzene-1-thiol, 1-fluoro-3-mercaptobenzene, 3-fluoro-thiophenol, 3-fluoro benzenethiol, 3-fluoro-benzenethiol
CID PubChem 75710
Nom IUPAC 3-fluorobenzénéthiol
SMILES FC1=CC=CC(S)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluorothiophenol
Densité 1.203
Point d’ébullition 156°C
Point d’éclair 58°C (136°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.554
Quantité 25 g
Numéro UN UN3071
Beilstein 2039302
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 98%