Learn More
3-Fluorotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 3-Fluorotoluene |
| Point de fusion | -87°C |
| Densité | 0.993 |
| Point d’ébullition | 114°C to 116°C |
| Point d’éclair | 9°C (48°F) |
| Odeur | Aromatic |
| Indice de réfraction | 1.469 |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | UN2388 |
| Beilstein | 1903631 |
| Mehr anzeigen |