Learn More
Acide 3-formyl-1H-indole-7-carboxylique, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10485132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10485132 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10485132 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB02107DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Formyl-1H-indole-7-carboxylic acid
CAS 317854-65-2
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H7NO3
Numéro MDL MFCD00550642
Quantité 1 g
Synonyme 7-carboxy-3-formyl-1h-indole, 3-formylindole-7-carboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylicacid, 3-formyl, 1h-indole-7-carboxylic acid, 3-formyl, 3-formyl-indole-7-carboxylic acid, 7-carboxy-1h-indole-3-carboxaldehyde
Clé InChI HABYJDPNVBUDGD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=C2NC=C(C=O)C2=CC=C1
Nom IUPAC 3-formyl-1H-indole-7-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 189.17
CID PubChem 2796697
Poids de la formule 189.17
Pourcentage de pureté 95%