Learn More
3-Formyl-6-methoxy-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic Acid, TRC
Code produit 30398675
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30398675 100 mg
30396371 500 mg
30406990 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30398675 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF254405100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 893732-02-0
Formule moléculaire C12H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 233.22
SMILES COc1ccc2c(C=O)c(C(=O)O)n(C)c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Formyl-6-methoxy-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H11NO4/c1-13-10-5-7(17-2)3-4-8(10)9(6-14)11(13)12(15)16/h3-6H,1-2H3,(H,15,16)
Poids de la formule 233.0688