Learn More
3-Formyl-6-methoxy-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Formyl-6-methoxy-1-methyl-1H-indole-2-carboxylic Acid |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H11NO4/c1-13-10-5-7(17-2)3-4-8(10)9(6-14)11(13)12(15)16/h3-6H,1-2H3,(H,15,16) |
| Poids de la formule | 233.0688 |