Learn More
3-Formyl Rifamycine, TRC
Code produit 17920465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
10mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17920465 10 mg 10mg
17904615 100 mg 100mg
17900325 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17920465 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF70095010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13292-22-3
Formule moléculaire C38 H47 N O13
Poids moléculaire (g/mol) 725.78
Synonyme Rifampicinaldehyde, 2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan-8-carboxaldehyde, 1,2-dihydro-5,6,9,17,19,21-hexahydroxy-23-methoxy-2,4,12,16,18,20,22-heptamethyl-1,11-dioxo-, 21-acetate (7CI,8CI), 2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan, rifamycin deriv., 3-Formylrifampicin SV, 3-Formylrifamycin, 3-Formylrifamycin SV, NCI 145-635, Rifaldehyde, Rifamycin AF
SMILES CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1C)\C)c(C=O)c(O)c4c3C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Formylrifamycin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C38H47NO13/c1-16-11-10-12-17(2)37(48)39-28-23(15-40)32(45)25-26(33(28)46)31(44)21(6)35-27(25)36(47)38(8,52-35)50-14-13-24(49-9)18(3)34(51-22(7)41)20(5)30(43)19(4)29(16)42/h10-16,18-20,24,29-30,34,42-46H,1-9H3,(H,39,48)/b11-10+,14-13+,17-12-/t16-,18+,19+,20+,24-,29-,30+,34+,38-/m0/s1
Poids de la formule 725.3047
Pourcentage de pureté >95%