Learn More
3-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide, TRC
Code produit 17992405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17992405 250 mg 250mg
17955035 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17992405 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF696750250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22407-20-1
Formule moléculaire C5 H6 N4 O2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Synonyme 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(formylamino)-, Pyrazole-4-carboxamide, 3-formamido- (8CI)
Formule InChI InChI=1S/C5H6N4O2/c6-4(11)3-1-8-9-5(3)7-2-10/h1-2H,(H2,6,11)(H2,7,8,9,10)
SMILES NC(=O)c1cn[nH]c1NC=O
Nom IUPAC 5-formamido-1H-pyrazole-4-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 154.13
Poids de la formule 154.0491
Pourcentage de pureté >95%