Learn More
Ester éthylique de l'acide 3-(formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylique, TRC
Code produit 30391589
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30391589 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30391589 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF6967601G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate
CAS 31055-19-3
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C7 H9 N3 O3
Quantité 1 g
Synonyme Ethyl 5-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate, Allopurinol Imp. E (EP)
Formule InChI InChI=1S/C7H9N3O3/c1-2-13-7(12)5-3-9-10-6(5)8-4-11/h3-4H,2H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
SMILES CCOC(=O)c1cn[nH]c1NC=O
Nom IUPAC 5-formamido-1H-pyrazole-4-carboxylate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 183.16
Poids de la formule 183.0644
Pourcentage de pureté >95