Learn More
3-formylbenzonitrile, 97 %, Maybridge
Code produit 10565564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10565564 1 g 1g
10478665 10 g 10g
10012174 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10565564 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW02565DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 24964-64-5
Formule moléculaire C8H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 131.134
Numéro MDL MFCD00003344
Clé InChI HGZJJKZPPMFIBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyanobenzaldehyde, m-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 3-formyl, m-formylbenzonitrile, m-cyanobenazldehyde, 3-cyano benzaldehyde, 3-formyl-benzonitrile, 3-formylbenzenecarbonitrile, 3cyano-benzaldehyde, m-cyano benzaldehyde
CID PubChem 90670
Nom IUPAC 3-formylbenzonitrile
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C=O)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Formylbenzonitrile
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire NCC6H4CHO
Quantité 1 g
Poids de la formule 131.13
Pourcentage de pureté 97%