Learn More
3-Formylpyrrole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Formylpyrrole |
| CAS | 7126-39-8 |
| Formule moléculaire | C5H5NO |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Pyrrole-3-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-3-carboxaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H5NO/c7-4-5-1-2-6-3-5/h1-4,6H |
| SMILES | O=Cc1cc[nH]c1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 95.1 |
| Poids de la formule | 95.0371 |