Learn More
3-Formylpyrrole, TRC
Code produit 30403803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30403803 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30403803 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF7002455G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Formylpyrrole
CAS 7126-39-8
Formule moléculaire C5H5NO
Quantité 5 g
Synonyme Pyrrole-3-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-3-carboxaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C5H5NO/c7-4-5-1-2-6-3-5/h1-4,6H
SMILES O=Cc1cc[nH]c1
Poids moléculaire (g/mol) 95.1
Poids de la formule 95.0371