Learn More
Acide 3-Formylthiophène2-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318206
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318206 5 g 5g
11308206 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318206 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15196.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 17303-83-2 | C5H5BO3S | 155.962 g/mol
3-Formylthiophene-2-boronic acid is used as reactant for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-formylthiophène-2-boronique est utilisé comme réactif pour les réactions de couplage croisé de Suzuki-Miyaura.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, tenir à l’écart de l’air. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17303-83-2
Formule moléculaire C5H5BO3S
Poids moléculaire (g/mol) 155.962
Numéro MDL MFCD01075679
Clé InChI HYXMHAHVUFTVFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-formylthiophen-2-yl boronic acid, 3-formylthiophene-2-boronic acid, 3-formyl-2-thienyl boronic acid, 3-formyl-2-thiopheneboronic acid, 3-formylthiophen-2-yl-2-boronic acid, 3-formyl-2-thienylboronic acid, 3-thiophenecarbaldehyde boronic acid, boronic acid, 3-formyl-2-thienyl, 3-formylthiophen-2-boronic acid, boronic acid,b-3-formyl-2-thienyl
CID PubChem 2773429
Nom IUPAC Acide (3-formylthiophène-2-yl)boronique
SMILES B(C1=C(C=CS1)C=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Formylthiophene-2-boronic acid
Point de fusion ∽180°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 4387740
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 155.97
Pourcentage de pureté 97%