Learn More
3-furancarbothioamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10282692
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10282692 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10282692 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00105DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Furancarbothioamide
CAS 59918-68-2
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C5H5NOS
Numéro MDL MFCD02179222
Quantité 1 g
Synonyme 3-furancarbothioamide, 3-furancarbothioamide 9ci, amino-3-furylmethane-1-thione
Clé InChI FHPWEMZQNZDEMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=COC=C1C(=S)N
Nom IUPAC furane-3-carbothioamide
Poids moléculaire (g/mol) 127.161
CID PubChem 2779671
Poids de la formule 127.17
Pourcentage de pureté 97%