Learn More
3-Chlorhydrate de furancarboximidamide, qualité technique, Thermo Scientific™
Code produit 10110792
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10110792 250 mg 250mg
10120792 1 g 1g
10623645 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10110792 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00101CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 54649-21-7
Formule moléculaire C5H7ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 146.574
Clé InChI RJLCJJIXGGSRPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furan-3-carboximidamide hydrochloride, 3-furancarboximidamide hydrochloride, furan-3-carboxamidine hcl, furan-3-carboxamidine, chloride, 3-furancarboximidamide,hydrochloride 1:1
CID PubChem 2779666
Nom IUPAC furan-3-carboximidamide ; chlorhydrate
SMILES C1=COC=C1C(=N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Furancarboximidamide hydrochloride
Quantité 250 mg
Poids de la formule 146.58
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique