Learn More
Acide 3-furoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10595301 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10595301 5 g 5g
10489300 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10595301 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 172450050
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 488-93-7 | C5H4O3 | 112.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 488-93-7
Formule moléculaire C5H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 112.08
Numéro MDL MFCD00005350
Clé InChI IHCCAYCGZOLTEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid, 3-carboxyfuran, 3-furanoic acid, unii-88a3s7rg98, 3-furoate, 3-furans, 3-furanoate, pubchem6945, acmc-209kee
CID PubChem 10268
ChEBI CHEBI:30846
Nom IUPAC Acide furane-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=COC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Furoic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 121°C to 122°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 18, I, 439
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 112.08
Pourcentage de pureté 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Furoic acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.