Learn More
3-Acide furoique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322537 25 g 25g
11312537 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11629.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 488-93-7 | C5H4O3 | 112.08 g/mol
3-Furoic acid is used in synthesis of furan-2,5- and furan-2,4-dicarboxylic acid under solvent-free conditions via disproportionation reaction. It exhibits hypolipidemic activity in rodents. It lowers serum cholesterol and serum triglyceride levels in mice and rats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-furoïque est utilisé dans la synthèse de l’acide furane-2,5- et furane-2,4-dicarboxylique dans des conditions sans solvant via une réaction de dismutation. Il présente une activité hypolipidémique chez les rongeurs. Il réduit le taux de cholestérol sérique et de triglycérides sériques chez les souris et les rats.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éther, l’alcool, l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 488-93-7
Formule moléculaire C5H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 112.08
Numéro MDL MFCD00005350
Clé InChI IHCCAYCGZOLTEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid, 3-carboxyfuran, 3-furanoic acid, unii-88a3s7rg98, 3-furoate, 3-furans, 3-furanoate, pubchem6945, acmc-209kee
CID PubChem 10268
ChEBI CHEBI:30846
Nom IUPAC Acide furane-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=COC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Furoic acid
Point de fusion 120°C to 123°C
Quantité 25 g
Beilstein 108638
Informations sur la solubilité Soluble in water,ether,alcohol,ethanol,and methanol.
Poids de la formule 112.08
Pourcentage de pureté 99%