Learn More
Acide 3-furoïque, TRC
Code produit 30392932
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30392932 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30392932 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF8637705G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Furoic Acid
CAS 488-93-7
Formule moléculaire C5H4O3
Quantité 5 g
Synonyme 3-Furancarboxylic Acid, 3-Carboxyfuran, 3-Furanoic Acid, NSC 349941
Formule InChI InChI=1S/C5H4O3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H,(H,6,7)
SMILES OC(=O)c1cocc1
Nom IUPAC Acide furane-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 112.08
Poids de la formule 112.016