Learn More
(3-Glycidoxypropyl)triéthoxysilane, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (3-Glycidoxypropyl)triethoxysilane |
| CAS | 2602-34-8 |
| Formule moléculaire | C12H26O5Si |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Triethoxy(3-(oxiran-2-ylmethoxy)propyl)silane, 2-[[3-(Triethoxysilyl)propoxy]methyl]oxirane, 3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltriethoxysilane |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H26O5Si/c1-4-15-18(16-5-2,17-6-3)9-7-8-13-10-12-11-14-12/h12H,4-11H2,1-3H3 |
| SMILES | CCO[Si](CCCOCC1CO1)(OCC)OCC |
| Nom IUPAC | triéthoxy-[3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl]silane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 278.42 |
| Poids de la formule | 278.155 |