Learn More
3-Glycidoxypropyltriméthoxysilane, 97%
Code produit 10402221 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10402221 100 g Flacon en verre 100g
10791101 5 g Flacon en verre 5g
10697012 500 g Flacon en verre 500g
11985821 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10402221 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 216541000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.85€
    72.65€ / 100g
    Économisez 17.20€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS : 2530-83-8 | C9H20O5Si|​ 236,34 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2530-83-8
Formule moléculaire C9H20O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 236.34
Clé InChI BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, 3-glycidoxypropyl trimethoxysilane, glymo, silicone kbm 403, silane a 187, union carbide a-187, silan a 187, silane z 6040, silane-y-4087, 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane
CID PubChem 17317
Nom IUPAC Triméthoxy-[3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl]silane
SMILES CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 120.0°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair 122°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4280 to 1.4300
Quantité 100 g
Beilstein 17, V,3, 45
Gravité spécifique 1.07
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene and ether
Viscosité 4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 236.34
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement