Learn More
3-Glycidoxypropyltriméthoxysilane, 97%
Code produit 10697012 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10697012 500 g Flacon en verre 500g
10791101 5 g Flacon en verre 5g
10402221 100 g Flacon en verre 100g
11985821 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10697012 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 216545000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS : 2530-83-8 | C9H20O5Si|​ 236,34 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2530-83-8
Formule moléculaire C9H20O5Si
Poids moléculaire (g/mol) 236.34
Clé InChI BPSIOYPQMFLKFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-glycidoxypropyltrimethoxysilane, 3-glycidoxypropyl trimethoxysilane, glymo, silicone kbm 403, silane a 187, union carbide a-187, silan a 187, silane z 6040, silane-y-4087, 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane
CID PubChem 17317
Nom IUPAC Triméthoxy-[3-(oxiran-2-ylméthoxy)propyl]silane
SMILES CO[Si](CCCOCC1CO1)(OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 120.0°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair 122°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4280 to 1.4300
Quantité 500 g
Beilstein 17, V,3, 45
Gravité spécifique 1.07
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene and ether
Viscosité 4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 236.34
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement