Learn More
3-Glycidoxypropyltriméthoxysilane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3 |
| Poids de la formule | 236.108 |