Learn More
Acide 3-guanidinopropionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10051374 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10051374 1 g 1g
10264644 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10051374 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 426660010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 353-09-3 | C4H9N3O2 | 131.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 353-09-3
Formule moléculaire C4H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 131.13
Numéro MDL MFCD00045939
Clé InChI KMXXSJLYVJEBHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-guanidinopropionic acid, 3-guanidinopropanoic acid, beta-guanidinopropionic acid, guanidinopropionic acid, 3-guanidinopropanoate, 3-carbamimidamidopropanoic acid, beta-gpa, unii-ul1984yrka, beta-guanadinopropionate, n-aminoiminomethyl-beta-alanine
CID PubChem 67701
ChEBI CHEBI:15968
Nom IUPAC 3-(diaminométhylidèneamino)acide propanoïque
SMILES C(CN=C(N)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Guanidinopropionic acid
Point de fusion 222.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC(=NH)NH(CH2)2CO2H
Quantité 1 g
Poids de la formule 131.13
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Guanidinopropionic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.