Learn More
Acide 3-Guanidinopropionique, TRC
Code produit 30390728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30390728 5 g
30408653 2 g
30404471 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30390728 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG8357755G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 353-09-3
Formule moléculaire C4 H9 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 131.13
Synonyme 3-Guanidinopropanoic Acid, 3-Guanidinopropionic Acid, Guanidinepropanoic Acid, Guanidinepropionic Acid, Guanidinopropionic Acid, N-(3-Propanoic Acid)guanidine, PNU 10483, Propanoic Acid, 3-[(aminoiminomethyl)amino]-, β-Guanidinopropionic Acid, β-Guanidopropionic Acid
Nom IUPAC Acide 3-carbamimidamidopropanoïque
SMILES NC(=N)NCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanidinopropionic acid
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C4H9N3O2/c5-4(6)7-2-1-3(8)9/h1-2H2,(H,8,9)(H4,5,6,7)
Poids de la formule 131.0695