Learn More
Acide 3-Guanidinopropionique, TRC
Code produit 30408653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30408653 2 g
30390728 5 g
30404471 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30408653 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG8357752G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 353-09-3
Formule moléculaire C4 H9 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 131.13
Synonyme 3-Guanidinopropanoic Acid, 3-Guanidinopropionic Acid, Guanidinepropanoic Acid, Guanidinepropionic Acid, Guanidinopropionic Acid, N-(3-Propanoic Acid)guanidine, PNU 10483, Propanoic Acid, 3-[(aminoiminomethyl)amino]-, β-Guanidinopropionic Acid, β-Guanidopropionic Acid
Nom IUPAC Acide 3-carbamimidamidopropanoïque
SMILES NC(=N)NCCC(=O)O
Specifica
Nom chimique ou matériau Guanidinopropionic acid
Quantité 2 g
Formule InChI InChI=1S/C4H9N3O2/c5-4(6)7-2-1-3(8)9/h1-2H2,(H,8,9)(H4,5,6,7)
Poids de la formule 131.0695
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.