Learn More
3-Hepten-2-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459386 50 g 50g
11449386 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459386 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19086.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1119-44-4 | C7H12O | 112.17 g/mol
It is used in most dairy flavors to add greater depth. This ketone will add lingering rich after-notes, to many processed dairy products such as custard, melted butter, creams and cheeses (Brie, Gorgonzola and blue cheeses). Also beneficial in fatty nut applications (brazil and pine nuts, cashews). It is also used to produce Heptan-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la plupart des saveurs laitières pour augmenter la profondeur. Cette cétone ajoutera un arrière-goût riche à de nombreux produits laitiers transformés tels que la crème anglaise, le beurre fondu, les crèmes et les fromages (brie, gorgonzola et bleus). Également bénéfique dans les applications de noix grasses (noix du Brésil et noix de pin, noix de cajou). Elle est également utilisée pour produire l’heptan-2-one.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et légèrement soluble dans l’eau (3087 mg/l à 25°C [est.])
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1119-44-4
Formule moléculaire C7H12O
Poids moléculaire (g/mol) 112.17
Numéro MDL MFCD00015564
Clé InChI JHHZQADGLDKIPM-AATRIKPKSA-N
Synonyme 3-hepten-2-one, butylideneacetone, e-hept-3-en-2-one, 3e-3-hepten-2-one, methyl pentenyl ketone, e-3-hepten-2-one, 3-hepten-2-one, e, unii-tk02t5fjdo, tk02t5fjdo, 3e-hept-3-en-2-one
CID PubChem 5364578
SMILES CCC\C=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hepten-2-one
Densité 0.86
Point d’ébullition 156°C
Point d’éclair 49°C (120°F)
Indice de réfraction 1.445
Quantité 50 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1739239
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and slightly soluble in water(3087mg/L @ 25°C (est.))
Nom IUPAC (3E)-hept-3-en-2-one
Poids de la formule 112.16
Pourcentage de pureté 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.