Learn More
3-Hexyn-1-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hexyn-1-ol |
| CAS | 1002-28-4 |
| Formule moléculaire | C6H10O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3-Hexynol |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2,5-6H2,1H3 |
| SMILES | CCC#CCCO |
| Nom IUPAC | hex-3-yn-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 98.14 |
| Poids de la formule | 98.0732 |