Learn More
3-hexyn-2-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hexyn-2-one |
| Densité | 0.88 |
| Point d’ébullition | 67°C to 68°C (50 mmHg) |
| Point d’éclair | 39°C (102°F) |
| Indice de réfraction | 1.441 |
| Quantité | 2 g |
| Numéro UN | UN1992 |
| Beilstein | 1699613 |
| Poids de la formule | 96.13 |
| Pourcentage de pureté | 97% |