Learn More
3-hexyn-2-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11317395 10 g 10g
11307395 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317395 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05315.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1679-36-3 | C6H8O | 96.129 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1679-36-3
Formule moléculaire C6H8O
Poids moléculaire (g/mol) 96.129
Numéro MDL MFCD00041627
Clé InChI LTAPKZGQTMVYMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hexyn-2-one, 2-oxo-3-hexyne, acmc-209dxd, 1-butynyl methyl ketone
CID PubChem 137151
Nom IUPAC hex-3-yn-2-one
SMILES CCC#CC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hexyn-2-one
Densité 0.88
Point d’ébullition 67°C to 68°C (50 mmHg)
Point d’éclair 39°C (102°F)
Indice de réfraction 1.441
Quantité 10 g
Numéro UN UN1992
Beilstein 1699613
Poids de la formule 96.13
Pourcentage de pureté 97%