Learn More
3-hexyne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10753465 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10753465 5 g Flacon en verre 5g
10277270 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10753465 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 308120050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 928-49-4 | C6H10 | 82.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 928-49-4
Formule moléculaire C6H10
Poids moléculaire (g/mol) 82.15
Numéro MDL MFCD00009381
Clé InChI DQQNMIPXXNPGCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hexyne, diethylacetylene, unii-9gtq990q4k, acmc-209rhw, c2h5c.$.cc2h5
CID PubChem 13568
Nom IUPAC hex-3-yne
SMILES CCC#CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hexyne
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7200g/mL
Point d’ébullition 81°C to 82°C
Point d’éclair -14°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2C∽CCH2CH3
Indice de réfraction 1.4100 to 1.412
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.72
Poids de la formule 82.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide