Learn More
3-hexyne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327795
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11327795 25 g 25g
11317795 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327795 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02682.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 928-49-4 | C6H10 | 82.15 g/mol
3-Hexyne is used in the synthesis of fused hetero-hydropyridyl ligands bonded to the {Ru(p-cymene)} organometallic moiety by reacting with ruthenacycles. It was also used in the preparation of [4+2] cycloaddition product by reacting with borole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-hexyne est utilisé dans la synthèse de ligands hétéro-hydropyridyles fusionnés liés au groupe organométallique {Ru(p-cymène)} en réagissant avec les ruthénacycles. Il a également été utilisé dans la préparation du produit de cycloaddition [4 + 2] en réagissant avec le borole.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 928-49-4
Formule moléculaire C6H10
Poids moléculaire (g/mol) 82.15
Numéro MDL MFCD00009381
Clé InChI DQQNMIPXXNPGCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hexyne, diethylacetylene, unii-9gtq990q4k, acmc-209rhw, c2h5c.$.cc2h5
CID PubChem 13568
Nom IUPAC hex-3-yne
SMILES CCC#CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hexyne
Densité 0.721
Point d’ébullition 80°C to 82°C
Point d’éclair −10°C (14°F)
Odeur Characteristic
Formule linéaire CH3CH2C≡CCH2CH3
Indice de réfraction 1.411
Quantité 25 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1731158
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 82.15
Pourcentage de pureté 99%