Learn More
3-Hexyne, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hexyne |
| CAS | 928-49-4 |
| Formule moléculaire | C6H10 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Diethylacetylene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC#CCC |
| Nom IUPAC | hex-3-yne |
| Poids moléculaire (g/mol) | 82.14 |
| Poids de la formule | 82.0783 |