Learn More
Bromure de 3-hydroxy-1-méthylpyridinium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Hydroxy-1-methylpyridin-1-ium bromide |
| CAS | 31034-86-3 |
| Formule moléculaire | C6H8NO.Br |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 3-Hydroxy-1-methylpyridinium Bromide, Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide (1:1), 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide (6CI), Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide (8CI,9CI), 3-Hydroxy-N-methylpyridinium bromide, N-Methyl-3-hydroxypyridinium bromide, Ro 1-5237 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7NO.BrH/c1-7-4-2-3-6(8)5-7;/h2-5H,1H3;1H |
| SMILES | [Br-].C[n+]1cccc(O)c1 |
| Nom IUPAC | 1-méthylpyridin-1-ium-3-ol;bromure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 190.04 |
| Poids de la formule | 188.979 |