Learn More
3-Hydroxy-1-méthylpipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15244614 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15244614 5 g -
15254614 25 g 25g
15274614 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15244614 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121500050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3554-74-3
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.17
Clé InChI UKANCZCEGQDKGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxy-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-piperidinol, n-methyl-3-piperidinol, 3-piperidinol, 1-methyl, 3-hydroxy-n-methylpiperidine, 1-methyl-3-hydroxypiperidine, n-methyl-3-hydroxypiperidine, n-methyl-3-hydroxy piperidine, 3r-1-methyl-3-piperidinol, pubchem6759
CID PubChem 98016
Nom IUPAC 1-méthylpipéridine-3-ol
SMILES CN1CCCC(C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-1-methylpiperidine
Densité 0.9990g/mL
Point d’ébullition 76.0°C to 78.0°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 70°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.474
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.999
Poids de la formule 115.17
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxy-N-methylpiperidine