Learn More
3-Hydroxy-1-méthylpipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15274614 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
Code produit. Quantité unitSize
15274614 100 g -
15244614 5 g -
15254614 25 g 25g
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15274614
Marque: Thermo Scientific Acros 121501000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3554-74-3
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.17
Clé InChI UKANCZCEGQDKGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxy-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-piperidinol, n-methyl-3-piperidinol, 3-piperidinol, 1-methyl, 3-hydroxy-n-methylpiperidine, 1-methyl-3-hydroxypiperidine, n-methyl-3-hydroxypiperidine, n-methyl-3-hydroxy piperidine, 3r-1-methyl-3-piperidinol, pubchem6759
CID PubChem 98016
Nom IUPAC 1-méthylpipéridine-3-ol
SMILES CN1CCCC(C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-1-methylpiperidine
Densité 0.9990g/mL
Point d’ébullition 76.0°C to 78.0°C (11.0 mmHg)
Point d’éclair 70°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.474
Quantité 100 g
Gravité spécifique 0.999
Poids de la formule 115.17
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxy-N-methylpiperidine