Learn More
3-Hydroxy-1-méthylpipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11303016
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11303016 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11303016 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10829.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Reactant for Optimization of Novobiocin scaffold to produce antitumor agents, Formation of carbamates and N-alkylimidazoles. Reactant for synthesis of Pyridine derivatives as CDK5 inhibitors Phenylcarbamate derivatives as ligands for nicotinic acetylcholine receptors, Amino phosphite ligands, Mexiletine enantiomers by nucleophilic aromatic substitution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif pour l’optimisation du support de la novobiocine pour la production d’agents antitumoraux, la formation de carbamates et de N-alkylimidazoles. Réactif pour la synthèse des dérivés de la pyridine comme inhibiteurs de la CDK5 dérivée du phénylcarbamate comme ligands pour les récepteurs de l’acétylcholine nicotinique, ligands de l’aminophosphite, énantiomères de la Mexiletine par substitution aromatique nucléophile.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3554-74-3
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.176
Numéro MDL MFCD00006495
Clé InChI UKANCZCEGQDKGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-hydroxy-1-methylpiperidine, 1-methyl-3-piperidinol, n-methyl-3-piperidinol, 3-piperidinol, 1-methyl, 3-hydroxy-n-methylpiperidine, 1-methyl-3-hydroxypiperidine, n-methyl-3-hydroxypiperidine, n-methyl-3-hydroxy piperidine, 3r-1-methyl-3-piperidinol, pubchem6759
CID PubChem 98016
Nom IUPAC 1-méthylpipéridine-3-ol
SMILES CN1CCCC(C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-1-methylpiperidine
Densité 0.999
Point d’ébullition 76°C to 78°C (11 mmHg)
Point d’éclair 70°C (158°F)
Indice de réfraction 1.474
Quantité 25 g
Beilstein 103017
Informations sur la solubilité Fully misicible in water.
Poids de la formule 115.18
Pourcentage de pureté 98%