Learn More
Acide 3-hydroxy-2,2-diméthylpropionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383406 250 g 250g
11373406 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383406 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12858.30
CAS: 4835-90-9 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
3-Hydroxy-2,2-dimethylpropionic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Acide de L3-hydroxy-2,2-diméthylpropionique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4835-90-9
Formule moléculaire C5H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 118.132
Numéro MDL MFCD00059953
Clé InChI RDFQSFOGKVZWKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxypivalic acid, 3-hydroxypivalic acid, 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionic acid, propanoic acid, 3-hydroxy-2,2-dimethyl, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionic acid, unii-bjp2cxk56p, bjp2cxk56p, acmc-1arbc, beta-hydroxy pivalic acid
CID PubChem 78548
Nom IUPAC Acide 3-hydroxy-2,2-diméthylpropanoïque
SMILES CC(C)(CO)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-2,2-dimethylpropionic acid
Point de fusion 122°C to 126°C
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 1747025
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 118.13
Pourcentage de pureté 98%