Learn More
3-Hydroxy-2-butanone, monomère + dimère, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424794 50 g 50g
11434794 250 g 250g
11414794 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424794 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13752.18
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 513-86-0 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
3-Hydroxy-2-butanone is a chemical used in food flavoring and fragrances. It acts as an intermediate of butanediol cycle in microorganisms. It is used as an aroma carrier in the preparation of flavors and essences.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-hydroxy-2-butanone est un produit chimique utilisé dans les arômes et les parfums alimentaires. Elle agit comme un intermédiaire du cycle du butanediol dans les micro-organismes. Elle est utilisée comme support d’arôme dans la préparation des arômes et des essences.
Solubilité
Miscible à l’eau, au propylène glycol et à l’alcool. Légèrement miscible à l’éther, l’éther de pétrole. Non miscible aux huiles grasses et à l’huile végétale.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-86-0
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Numéro MDL MFCD00004521,MFCD00038696
Clé InChI ROWKJAVDOGWPAT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme acetoin, 3-hydroxy-2-butanone, acetyl methyl carbinol, dimethylketol, 2-butanone, 3-hydroxy, acetylmethylcarbinol, 2,3-butanolone, 2-hydroxy-3-butanone, 1-hydroxyethyl methyl ketone, methanol, acetylmethyl
CID PubChem 179
ChEBI CHEBI:15688
Nom IUPAC 3-hydroxybutane-2-one
SMILES CC(O)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-2-butanone
Note relative au nom monomer + dimer
Densité 1.013
Point d’ébullition 148°C
Point d’éclair 41°C (106°F)
Odeur Characteristic
Quantité 50 g
Numéro UN UN2621
Beilstein 385636
Merck Index 14,64
Informations sur la solubilité Miscible with water,propylene glycol and alcohol. Slightly miscible with ether,petroleum ether. Immiscible with fatty oils and vegetable oil.
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Hydroxy-2-butanone, monomer + dimer
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetyl methyl carbinol