Learn More
3-hydroxy-2-iodopyridine, 97 %, Acros Organics
Code produit 10881881 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10881881 1 g Flacon en verre 1g
10697220 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10881881 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 436390010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 40263-57-8
Formule moléculaire C5H4INO
Poids moléculaire (g/mol) 220.99
Clé InChI HJBGMPCMSWJZNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodo-3-hydroxypyridine, 2-iodo-3-pyridinol, 3-hydroxy-2-iodopyridine, 3-pyridinol, 2-iodo, 2-iodo-pyridin-3-ol, 2-iodpyridin-3-ol, 2-iodopyridine-3-ol, acmc-209jcf, 2-iodo-3-hydroxypyridin, 2-iodo-3-hydroxy-pyridine
CID PubChem 97179
Nom IUPAC 2-iodopyridine-3-ol
SMILES C1=CC(=C(N=C1)I)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-2-iodopyridine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 191.4°C to 193.2°C
Couleur Beige à Blanc
Analyse élémentaire 26.08 to 28.25% C, 6.09 to 6.59% N
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 220.99
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Iodo-3-hydroxypyridine, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.