missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Hydroxy-2-iodopyridine, 98 %, Thermo Scientific™

Code produit 11332646
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11332646 1 g 1g
11342646 5 g 5g
11352646 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11332646 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08667.03
Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Applications
Il est utilisé dans la synthèse d’isatogènes par des intermédiaires du diphénylacétylène.

Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.

Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’écart des agents légers et oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver dans l’obscurité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 40263-57-8
Formule moléculaire C5H4INO
Poids moléculaire (g/mol) 220.997
Numéro MDL MFCD00023421
Clé InChI HJBGMPCMSWJZNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodo-3-hydroxypyridine, 2-iodo-3-pyridinol, 3-hydroxy-2-iodopyridine, 3-pyridinol, 2-iodo, 2-iodo-pyridin-3-ol, 2-iodpyridin-3-ol, 2-iodopyridine-3-ol, acmc-209jcf, 2-iodo-3-hydroxypyridin, 2-iodo-3-hydroxy-pyridine
CID PubChem 97179
Nom IUPAC 2-iodopyridine-3-ol
SMILES C1=CC(=C(N=C1)I)O

Spécification

Nom chimique ou matériau 3-Hydroxy-2-iodopyridine
Point de fusion 191°C to 195°C
Quantité 1 g
Beilstein 109836
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 221
Pourcentage de pureté 98%

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.